Tisk…

3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 3270 CZK
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190127
CAS číslo: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR