Tisk…

4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC32132-5G PC32132-1G PC32132-25G
APOSPC32132-5GEA 744 CZK
APOSPC32132-5G APOSPC32132-1G APOSPC32132-25G
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine, technická kvalita
4-Amino-3,5-dichloro-2,6-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011574
CAS číslo: 2840-00-8
EINECS: 220-630-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR