Tisk…
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32129-1G PC32129-5G
APOSPC32129-1GEA 2460 CZK
APOSPC32129-1G APOSPC32129-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180649
CAS číslo: 465514-85-6