Tisk…
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32128-1G PC32128-250MG PC32128-500MG PC32128-5G
APOSPC32128-1GEA 10820 CZK
APOSPC32128-1G APOSPC32128-250MG APOSPC32128-500MG APOSPC32128-5G
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₀H₇FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180646
CAS číslo: 96623-75-5