Tisk…
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5'-Amino-2'-fluoroacetophenone
PC32127-1G PC32127-5G PC32127-10G PC32127-25G
APOSPC32127-1GEA 1620 CZK
APOSPC32127-1G APOSPC32127-5G APOSPC32127-10G APOSPC32127-25G
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Amino-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₈FNO
MW: 153,16 g/mol
Bod tání: 68…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090052
CAS číslo: 67500-19-0