Tisk…
Ethyl-2-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3210-100G PC3210-250G PC3210-25G
APOSPC3210-100GEA 1330 CZK
APOSPC3210-100G APOSPC3210-250G APOSPC3210-25G
Ethyl-2-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod varu: 217…220 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039214
CAS číslo: 443-26-5
EINECS: 207-134-0