Tisk…
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
PC32093-25G PC32093-5G PC32093-100G
APOSPC32093-25GEA 1700 CZK
APOSPC32093-25G APOSPC32093-5G APOSPC32093-100G
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
2'-Fluoro-5'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
Bod tání: 46…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277867
CAS číslo: 79110-05-7