Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32088-1G PC32088-5G
APOSPC32088-1GEA 0 CZK
APOSPC32088-1G APOSPC32088-5G
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₇ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219956
CAS číslo: 42823-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III