Tisk…
1-Ethyl-4-fluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-ethylbenzene, (4-Fluorophenyl)ethane, 4-Ethylfluorobenzene
PC3208-1G PC3208-25G PC3208-5G
APOSPC3208-1GEA 1870 CZK
APOSPC3208-1G APOSPC3208-25G APOSPC3208-5G
1-Ethyl-4-fluorobenzene 97%
1-Ethyl-4-fluorobenzene
Vzorec: C₈H₉F
Bod varu: 139 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039218
CAS číslo: 459-47-2
UN: 1993
ADR: 3,III