Tisk…

8-Fluoroquinoline

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3205-1G PC3205-25G PC3205-5G
APOSPC3205-1GEA 622 CZK
APOSPC3205-1G APOSPC3205-25G APOSPC3205-5G
8-Fluoroquinoline
8-Fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
Bod varu: 148…150 °C/30mmHg
Hustota: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01685514
CAS číslo: 394-68-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR