Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 5-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
PC3204-100G PC3204-25G PC3204-5G
APOSPC3204-100GEA 2820 CZK
APOSPC3204-100G APOSPC3204-25G APOSPC3204-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Bod varu: 220…223 °C
Hustota: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236205
CAS číslo: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6