Tisk…
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC3202-1G PC3202-5G
APOSPC3202-1GEA 992 CZK
APOSPC3202-1G APOSPC3202-5G
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272.15
Bod tání: 87.5…87.9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042492
CAS číslo: 177952-39-5