Tisk…
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3201E-25G PC3201E-100G
APOSPC3201E-25GEA 662 CZK
APOSPC3201E-25G APOSPC3201E-100G
Ethyl-2,4-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Bod varu: 65…67 °C/15mmHg
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153149
CAS číslo: 108928-00-3