Tisk…
Ethyl difluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Difluoroacetic ethyl ester
PC3200-100G PC3200-25G PC3200-500G
APOSPC3200-100GEA 1240 CZK
APOSPC3200-100G APOSPC3200-25G APOSPC3200-500G
Ethyl difluoroacetate 98%
Ethyl difluoroacetate
Vzorec: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09
Bod varu: 98…99 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23.9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013578
CAS číslo: 454-31-9
EINECS: 207-223-4
UN: 2924
ADR: 3+8 III