Tisk…
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
PC31966-10G PC31966-1G PC31966-5G
APOSPC31966-10GEA 6750 CZK
APOSPC31966-10G APOSPC31966-1G APOSPC31966-5G
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Fluorophenoxy)methyl]oxirane
Vzorec: C₉H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 18123-82-5