Tisk…
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31868-1G PC31868-250MG PC31868-5G
APOSPC31868-1GEA 7080 CZK
APOSPC31868-1G APOSPC31868-250MG APOSPC31868-5G
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate 95%
Diethyl (4-chloro-2-fluorophenyl)malonate
Vzorec: C₁₃H₁₄ClFO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570544
CAS číslo: 680211-90-9