Tisk…
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3185-100G PC3185-25G
APOSPC3185-100GEA 17300 CZK
APOSPC3185-100G APOSPC3185-25G
Ethyl dibromofluoroacetate 97%
Ethyl dibromofluoroacetate
Vzorec: C₄H₅Br₂FO₂
Bod varu: 82 °C/33mmHg
Hustota: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042068
CAS číslo: 565-53-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III