Tisk…

2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC31842-250MG PC31842-1G
APOSPC31842-250MGEA 622 CZK
APOSPC31842-250MG APOSPC31842-1G
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-(methylthio)phenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNOS
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068069
CAS číslo: 148901-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR