Tisk…

Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3184-1G PC3184-250MG
APOSPC3184-1GEA 2480 CZK
APOSPC3184-1G APOSPC3184-250MG
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 318,69 g/mol
Bod varu: 126…128 °C/0,02mmHg
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052074
CAS číslo: 112055-36-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR