Tisk…
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3183-1G PC3183-5G
APOSPC3183-1GEA 3740 CZK
APOSPC3183-1G APOSPC3183-5G
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Ethyl-5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)-3-furoate
Vzorec: C₁₄H₁₀ClF₃O₃
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275556
CAS číslo: 175276-59-2