Tisk…
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3181-5G
APOSPC3181-5GEA 622 CZK
APOSPC3181-5G
2-Fluoro-6-methoxypyridine
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod vzplanutí: <60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998161
CAS číslo: 116241-61-3
UN: 1993
ADR: 3,III