Tisk…
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylchlorofluoroacetate
PC3180-100G PC3180-25G
APOSPC3180-100GEA 6850 CZK
APOSPC3180-100G APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Vzorec: C₄H₆ClFO₂
MW: 140.54 g/mol
Bod varu: 128…130 °C
Hustota: 1.225 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039333
CAS číslo: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8+3 II