Tisk…
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31781-1G PC31781-500MG PC31781-5G
APOSPC31781-1GEA 2200 CZK
APOSPC31781-1G APOSPC31781-500MG APOSPC31781-5G
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
(3-Fluorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₅H₂₁ClFP
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179768
CAS číslo: 55128-97-7