Tisk…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3178-5G PC3178-25G
APOSPC3178-5GEA 10350 CZK
APOSPC3178-5G APOSPC3178-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl difluoromethyl ether
Vzorec: C₄H₂F₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094220
CAS číslo: 56860-85-6