Tisk…
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3177-1G PC3177-500MG
APOSPC3177-1GEA 9560 CZK
APOSPC3177-1G APOSPC3177-500MG
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)piperidino]acetate
Vzorec: C₉H₁₄F₃NO₂
MW: 225.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09865019
CAS číslo: 860343-95-9