Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 2660 CZK
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₉H₈FN₃
MW: 177,18 g/mol
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01023677
CAS číslo: 72411-52-0