Tisk…
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Fluoro-2-methyl-1H-inden-3-yl)acetic acid
PC3174-1G PC3174-500MG
APOSPC3174-1GEA 1790 CZK
APOSPC3174-1G APOSPC3174-500MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
5-Fluoro-2-methyl-1H-indene-3-acetic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁FO₂
MW: 206.216 g/mol
Bod tání: 161…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076194
CAS číslo: 32004-66-3
EINECS: 250-891-7