Tisk…
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzen 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31739-1G PC31739-5G PC31739-10G
APOSPC31739-1GEA 622 CZK
APOSPC31739-1G APOSPC31739-5G APOSPC31739-10G
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzen 97%
2-Chlor-1,3-difluor-4-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₂ClF₂NO₂
Bod tání: 45…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042201
CAS číslo: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN: 1759
ADR: 8,III