Tisk…
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31707-1G PC31707-250MG
APOSPC31707-1GEA 12830 CZK
APOSPC31707-1G APOSPC31707-250MG
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Prop-2-ynyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₅F₃N₂
MW: 174.13 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00179866
CAS číslo: 208943-57-1