Tisk…
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31704-1G PC31704-25G PC31704-5G
APOSPC31704-1GEA 622 CZK
APOSPC31704-1G APOSPC31704-25G APOSPC31704-5G
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
Bod varu: 51…53 °C/12mmHg
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08461613
CAS číslo: 17129-06-5
UN: 1224
ADR: 3,III