2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31702-1G
PC31702-250MG
PC31702-500MG
PC31702-5G
APOSPC31702-1GEA
11180
CZK
APOSPC31702-1G
APOSPC31702-250MG
APOSPC31702-500MG
APOSPC31702-5G
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde-O-{[(5-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]carbonyl}oxime
Vzorec:
C₁₂H₉Cl₂FN₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179999 CAS číslo: 648427-16-1 |