Tisk…
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3170-100G PC3170-25G PC3170-5G
APOSPC3170-100GEA 4770 CZK
APOSPC3170-100G APOSPC3170-25G APOSPC3170-5G
Ethyl chlorodifluoroacetate 98%
Ethyl chlorodifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅ClF₂O₂
Bod varu: 96…97 °C
Hustota: 1,252 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013662
CAS číslo: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II