Tisk…
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3169-1G PC3169-250MG PC3169-5G
APOSPC3169-1GEA 1820 CZK
APOSPC3169-1G APOSPC3169-250MG APOSPC3169-5G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate 99%
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃N₂O₂
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00178758
CAS číslo: 175277-73-3