Tisk…
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC31682-5G
APOSPC31682-5GEA 2200 CZK
APOSPC31682-5G
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254,6 g/mol
Hustota: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312372
CAS číslo: 187035-79-6