α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC3168-1G
PC3168-5G
PC3168-25G
APOSPC3168-1GEA
622
CZK
APOSPC3168-1G
APOSPC3168-5G
APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅Br₂F MW: 267.92 g/mol Bod varu: 60 °C/0.1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09842442 CAS číslo: 149947-16-0 UN: 3261 ADR: 8 III |