Tisk…
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3166-1G PC3166-5G PC3166-10G
APOSPC3166-1GEA 2070 CZK
APOSPC3166-1G APOSPC3166-5G APOSPC3166-10G
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile, technická kvalita
2-Ethoxy-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068218
CAS číslo: 175204-04-3