Tisk…
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate
PC3161-100G PC3161-250G PC3161-25G PC3161-500G
APOSPC3161-100GEA 1580 CZK
APOSPC3161-100G APOSPC3161-250G APOSPC3161-25G APOSPC3161-500G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate 97%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Vzorec: C₆H₈F₃NO₂
Bod varu: 83…85 °C/15mmHg
Bod tání: 24…26 °C
Hustota: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068195
CAS číslo: 372-29-2
UN: 3259
ADR: 8,III