Tisk…
1,2-Epoxy-3-fluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3158-1G PC3158-25G PC3158-5G
APOSPC3158-1GEA 2900 CZK
APOSPC3158-1G APOSPC3158-25G APOSPC3158-5G
1,2-Epoxy-3-fluoropropane 98%
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Vzorec: C₃H₅FO
Bod varu: 85…86 °C
Hustota: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 503-09-3
EINECS: 207-960-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II