Tisk…
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3156-10G PC3156-25G PC3156-5G
APOSPC3156-10GEA 953 CZK
APOSPC3156-10G APOSPC3156-25G APOSPC3156-5G
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate 95%
1H,1H,11H-Perfluoroundecyl methacrylate
Vzorec: C₁₅H₈F₂₀O₂
Bod varu: 110 °C/0,05mmHg
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042111
CAS číslo: 41123-44-8
EINECS: 255-230-6