Tisk…
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine
PC31548-1G PC31548-250MG
APOSPC31548-1GEA 2820 CZK
APOSPC31548-1G APOSPC31548-250MG
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane 97%
8-(Chloromethyl)-6-fluorobenzo-1,3-dioxane
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
MW: 202,61 g/mol
Bod tání: 81…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052603
CAS číslo: 131728-94-4