Tisk…
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC31540-1G PC31540-5G
APOSPC31540-1GEA 3540 CZK
APOSPC31540-1G APOSPC31540-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClFN₂O₂
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053834
CAS číslo: 226419-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III