Tisk…
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H,11H-Perfluoroundecyl acrylate
PC3154-100G PC3154-25G PC3154-5G
APOSPC3154-100GEA 22780 CZK
APOSPC3154-100G APOSPC3154-25G APOSPC3154-5G
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate 95%
1H,1H,11H-Eicosafluoroundecyl acrylate
Vzorec: C₁₄H₆F₂₀O₂
Bod varu: 115 °C/1mmHg
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042112
CAS číslo: 4998-38-3
EINECS: 225-659-3