Tisk…
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31534-1G PC31534-250MG PC31534-500MG
APOSPC31534-1GEA 14520 CZK
APOSPC31534-1G APOSPC31534-250MG APOSPC31534-500MG
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
2,6-Difluoro-3-nitrobenzamide
Vzorec: C₇H₄F₂N₂O₃
MW: 202.12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00120281
CAS číslo: 124169-54-6