Tisk…
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetamide
PC3151-1G PC3151-25G PC3151-5G
APOSPC3151-1GEA 622 CZK
APOSPC3151-1G APOSPC3151-25G APOSPC3151-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
4'-(Difluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Bod tání: 114…115 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00467428
CAS číslo: 22236-11-9