Tisk…
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol 85%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3150-25G PC3150-5G PC3150-100G
APOSPC3150-25GEA 0 CZK
APOSPC3150-25G APOSPC3150-5G APOSPC3150-100G
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol 85%
1H,1H,11H-Eicosafluoro-1-undecanol
Contains up to 13% H(CF2CF2)nCHOH(CF2CF2)mH where m+n=5
Vzorec: C₁₁H₄F₂₀O
MW: 532,12 g/mol
Bod varu: 180…181 °C/200mmHg
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039628
CAS číslo: 307-70-0