Tisk…
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31485-1G PC31485-5G
APOSPC31485-1GEA 4140 CZK
APOSPC31485-1G APOSPC31485-5G
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Dimethoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₂
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 228401-47-6