Tisk…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC31460-1G PC31460-250MG PC31460-500MG PC31460-2.5G
APOSPC31460-1GEA 5230 CZK
APOSPC31460-1G APOSPC31460-250MG APOSPC31460-500MG APOSPC31460-2.5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119450
CAS číslo: 136773-58-5