Tisk…
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3146-25G PC3146-5G PC3146-1G
APOSPC3146-25GEA 35710 CZK
APOSPC3146-25G APOSPC3146-5G APOSPC3146-1G
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Quinolin-2-yl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₄F₃NO
MW: 317,31 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424492
CAS číslo: 502625-52-7