Tisk…
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3145-1G PC3145-250MG
APOSPC3145-1GEA 3310 CZK
APOSPC3145-1G APOSPC3145-250MG
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 95+%
2-Pyrazin-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₁F₃N₂O
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424491
CAS číslo: 502625-51-6