Tisk…
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC31428-1G PC31428-10G
APOSPC31428-1GEA 3870 CZK
APOSPC31428-1G APOSPC31428-10G
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
6-Fluoro-4H-benzo[1,3]dioxine-8-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇FO₄
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02681981
CAS číslo: 321309-28-8